Key Documents
1.07615
Supelco
Rubidium chloride
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Rubidium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClRb
Número CAS:
Peso molecular:
120.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-240-9
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (silver nitrate titration)
forma
solid
potência
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
pb
1390 °C
pf
715 °C
densidade
2.76 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000‑1200 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.2%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2