901097
PDBT-T1
Sinônimo(s):
Poly[[5,10-bis(5-octyl-2-thienyl)dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,7-diyl]-2,5-thiophenediyl[5,7-bis(2-ethylhexyl)-4,8-dioxo-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c′]dithiophene-1,3-diyl]-2,5-thiophenediyl]
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 1.93 eV
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
Mw 20,000-50,000 (GPC, PS standard)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>200 °C
solubilidade
soluble (hot o-dichlorobenzene)
Energia orbital
HOMO -5.36 eV
LUMO -3.43 eV
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.