900854
FBR
Sinônimo(s):
5,5′-[(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 1.59 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
solid
solubilidade
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energia orbital
HOMO -5.61 eV
LUMO -4.02 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.