901067
PBDTTT-C-T
Sinônimo(s):
Poly[[4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl][2-(2-ethyl-1-oxohexyl)thieno[3,4-b]thiophenediyl]]
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 1.86 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace rare earth metals basis
forma
solid
peso molecular
Mw 80,000-150,000 (GPC, PS standard)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>200 °C
solubilidade
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energia orbital
HOMO -5.11 eV
LUMO -3.25 eV
PDI
≥2.0
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.