900966
PFN-DOF
Mw >10,000
Sinônimo(s):
Poly[(9,9-bis(3′-(N,N-dimethylamino)propyl)-2,7-fluorene)-alt-2,7-(9,9-dioctylfluorene)]
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
Mw >10,000
solubilidade
organic solvents: soluble (CH2Cl2, CHCl3, Toluene)
λmax
378 nm in dichloromethane
fluorescência
λem 414 nm in dichloromethane (PL)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)