659223
Poly(2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)-1,4-phenylene, disodium salt-alt-1,4-phenylene)
light emitting, fluorescence λem 424 nm in H2O
Sinônimo(s):
(−)PPP
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
solubilidade
H2O: soluble
λmax
208 nm (in deoxygenated water)(lit.)
fluorescência
λex 322 nm; λem 424 nm in H2O
λex 363 nm; λem 410 nm in H2O(lit.)
λem 424 nm in H2O
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)