Documentos Principais
900585
Sigma-Aldrich
(R)-2-Methylpiperidine
95%
Sinônimo(s):
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@H](CCCC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
58.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
14.44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)