Documentos Principais
900575
Sigma-Aldrich
3-(1H-Imidazol-1-yl)propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
3-Imidazol-1-yl propionate-1,2,3-13C3 sodium salt, Imidazole propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C3H7N2O2Na
Peso molecular:
165.10
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)