Documentos Principais
900397
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-O-MOM P
95%
Sinônimo(s):
4-(Methoxymethoxy)-4-(tributylstannyl)butan-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H41NO2Sn
Peso molecular:
398.21
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
paste
índice de refração
n/D 1.4933
densidade
1.1407 g/mL
grupo funcional
amine
ether
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
[SnAP reagents] provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the [Bode research group].
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)