900197
Reduced graphene oxide
stabilized with poly(sodium 4-styrenesulfonate), 10 mg/mL, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
PSS-rGO, rGO
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion in H2O
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10 mg/mL
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C2C3=C1C(C=C(O)C4=C56)=C5C7=C8C9=C%10C%11=C%12C%13=C%14C%15=C%16C%17=C%18C(C(C(C%19=CC=C%20O)=C(C(O)=O)C=C%21%22)=C%21C%23=C%18C%24=C%16C%25=C%14C%26=C%12C%27=C%10C%28=C8C6=C%29=C%30C%28=C%31C%27=C%32C%26=C%33C%25=C%34C%24=C%35C%23=C%36C%22=CC(O)=C
Descrição geral
Aplicação
- Non-covalent functionalization with PSS molecules prevents rGO from aggregation.
- Preparation for nanocomposite with water-dispersed graphene.
- Electrochemical sensors with water-dispersed graphene.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)