Key Documents
89351
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-D-alanine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-Phenyl-D-phenylalanine, (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
241.29
Beilstein:
4906961
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
chave InChI
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3