857858
5-Iodouracil
98%
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxy-5-iodopyrimidine
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
274-276 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
IC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?