Key Documents
808059
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in hexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Peso molecular:
63.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
nanowires
concentração
~5 mg/mL in hexane
diâmetro × C
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C