807656
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 3.2 cP, work function -4.3eV
Sinônimo(s):
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-doped ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-20X-Slot, Nanograde N-20X-Slot
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
concentração
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
função de trabalho
-4.1--4.5 eV
cor
translucent gray-brown
tamanho de partícula
8-16 nm
viscosidade
2.4-4.0 cP
Aplicação
Nota de preparo
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited Al:ZnO films at >100°C
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.