Key Documents
807168
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
descrição
Flash point 57.2 °F
Nível de qualidade
forma
suspension
concentração
5 mg/mL (in ETH)
diâmetro × C
35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm)
cor
gray
densidade
0.7935 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Silver Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
807591
Silver
Gold nanowires diam. × L 30 nm × 4,500 nm, dispersion (H2O), contains CTAB as stabilizer
Sigma-Aldrich
716944
Gold nanowires
Copper nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
807842
Copper