Documentos Principais
807591
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
descrição
Flash point >230 °F
Nível de qualidade
Formulário
suspension
concentração
5 mg/mL (in water)
diâmetro × C
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
cor
gray
densidade
1.0035 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)