807923
Silver
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Flash point 57.2 °F
Nível de qualidade
Formulário
suspension
concentração
5 mg/mL (in ETH)
diâmetro × C
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
cor
gray
densidade
0.7911 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
807923-25ML | 4061832991702 |