Documentos Principais
806757
Sigma-Aldrich
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
About This Item
Fórmula linear:
C3H3O2(C2H4O)nC3H3O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
3350
pf
56-60 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product is only available through select kits and not available for individual sales. If interested in this product, please view kits 799610 and 799629.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)