Documentos Principais
804312
Sigma-Aldrich
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Sinônimo(s):
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6ClF2N
Número CAS:
Peso molecular:
117.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
132-137 °C (w/decomp)
grupo funcional
amine
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
chave InChI
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)