Documentos Principais
67887
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononylamine
technical, ≥90% (T)
Sinônimo(s):
1H,1H-Perfluorononylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4F17N
Número CAS:
Peso molecular:
449.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (T)
Formulário
solid
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F17N/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h1,27H2
chave InChI
IHVFAVFXCUPMEN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Susana Maza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-25)
Here, we report the synthesis of a sulfated, fully protected hexasaccharide as a glycosaminoglycan mimetic and the study of its interactions with different growth factors: midkine, basic fibroblast growth factor (FGF-2) and nerve growth factor (NGF). Following a fluorous-assisted approach