803472
SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-alpha(2-pyridyldithio)toluene)
Sinônimo(s):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-[1-(2-pyridinyldithio)ethyl]benzoate, SMPT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
388.46
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=CC=C(C(SSC3=CC=CC=N3)C)C=C2
InChI
1S/C18H16N2O4S2/c1-12(25-26-15-4-2-3-11-19-15)13-5-7-14(8-6-13)18(23)24-20-16(21)9-10-17(20)22/h2-8,11-12H,9-10H2,1H3
chave InChI
GKSPIZSKQWTXQG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: NHS ester and pyridyldithiol
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Cleavable with disulfide reducing agents
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Contains a hindered disulfide bond; has formed immunotoxins with improved stability
- In vitro, an SMPT conjugate was as effective as conjugates formed with SPDP and 2-IT
- Compare to other varieties of SPDP-type reagents, including pegylated forms
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
803472-50MG | 4061832874739 |