802999
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose, N-Acetyl-D-glucosylamine
Ensaio
97% (HPLC)
forma
powder
pf
60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1C(N)OC(CO)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16N2O5/c1-3(12)10-5-7(14)6(13)4(2-11)15-8(5)9/h4-8,11,13-14H,2,9H2,1H3,(H,10,12)
chave InChI
MCGXOCXFFNKASF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)