Documentos Principais
799106
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99% (GC)
Formulário
powder
pf
67.92 °C
densidade
1.002 g/mL (predicted)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
chave InChI
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monomers to synthesize biocompetible polymers and copolymers for drug carriers, protein conjugates and hydrogels in biomedical applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on