Documentos Principais
797669
Sigma-Aldrich
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
69Ga
Número CAS:
Peso molecular:
68.93
Código UNSPSC:
12141715
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % (69Ga)
Ensaio
99.9% (CP)
Formulário
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
alteração de massa
M-1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
chave InChI
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)