Documentos Principais
797456
Sigma-Aldrich
2-Boc-8-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário:
powder
Ensaio:
95%
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
63-68 °C
grupo funcional
ether
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-15-11/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
ITVGWURCDQLPGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.