Documentos Principais
932035
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H52N4O7S
Peso molecular:
889.07
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)