797243
4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Sinônimo(s):
bb-F2BT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
fibers
pf
150-155 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(Br)C2=NSN=C2C(Br)=C1F
InChI
1S/C6Br2F2N2S/c7-1-3(9)4(10)2(8)6-5(1)11-13-12-6
chave InChI
HFUBKQHDPJZQIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)