Key Documents
764086
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
95%
Sinônimo(s):
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrN2S
Número CAS:
Peso molecular:
215.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
55-60 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
chave InChI
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)