Documentos Principais
795895
Sigma-Aldrich
2-(2-Boc-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetic acid
Sinônimo(s):
2-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21NO5
Número CAS:
Peso molecular:
271.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CC(O)=O)CO2)C1)=O
InChI
1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-7-13(8-14)5-9(6-18-13)4-10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
LTMIADFDXMGGRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.