Documentos Principais
793809
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1215N2O6
Peso molecular:
246.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
chave InChI
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)