Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+16
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(O[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D
chave InChI
BBMCTIGTTCKYKF-ZEFOBESCSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)