790524
2-[7-(4-Diphenylaminophenyl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylenepropanedinitrile
96%
Sinônimo(s):
2-((7-(4-(Diphenylamino)phenyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-yl)methylene)malononitrile, DPDCPB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
203-207 °C
λmax
549 nm in dichloromethane
propriedades semicondutoras
P-type
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C#N)=CC1=CC=C(C2=CC=C(N(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=C2)C5=NSN=C15
InChI
1S/C28H17N5S/c29-18-20(19-30)17-22-13-16-26(28-27(22)31-34-32-28)21-11-14-25(15-12-21)33(23-7-3-1-4-8-23)24-9-5-2-6-10-24/h1-17H
chave InChI
FWTUEQONZCDFRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Device structure:
MoO3 (30nm) / DPDCPB (7nm) / DPDCPB:C70 (40nm) / C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag (150nm)
Device performance:
- JSC = 11.45 mA/cm2
- VOC = 1.0 V
- FF = 0.5
- PCE = 5.6%
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)