790486
Bisphenol A-13C12 sulfate-(rings-13C12) sodium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](OS(=O)([O-])=O)[13CH]=[13CH]2)[13CH]=[13CH]1.[Na+]
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
chave InChI
IENSPWAUWOIJJS-HKPOLAPPSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)