Documentos Principais
790214
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
L-lactide:glycolide 5:95, viscosity ≥ 1.1 dL/g
Sinônimo(s):
MAXPRENE® MX2, PLA-co-PGA, PLGA
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2)m(C2H2O2)n
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
proporção de alimentação
lactide:glycolide 5:95
prazo de degradação
<4 months
viscosidade
1.1 dL/g ((0.1% (w/v) in HFIP, 25 °C))
temperatura de transição
Tm 195 °C
solubilidade
soluble (fluorinated sovents)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
This biodegradable PLGA has improved processing over the PLGA achieved using a feed ratio of 10:90 lactide to glycolide for use in multifilament, microfilament, textiles, and molded articles.
Outras notas
Strength Loss: 2-3 weeks depending on construct
Mass Loss: 3-4 months depending on construct
Mechanical Properties:Molded Article (ASTM Type V Tensile Bar)
Yield Point: 421.1 N
Modulus: 2632 MPa
Elongation at break: 4.3 %
Yield Stress: 78.8 MPa
Melt Flow Index: 10.04 g/10 minutes (230 °C with 2160 g weight applied)
Informações legais
Product of Poly-Med, Inc.
Max-Prene is a registered trademark of Poly-Med, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.