78450
m-Phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
1,3-Benzenediamine dihydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?