Key Documents
779377
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Bromophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Beilstein:
1939308
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
liquid
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
chave InChI
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)