Documentos Principais
774561
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1-Methylindolecarbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
80-85 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-6-8(7-12)2-3-10(9)11/h2-7H,1H3
chave InChI
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile