Documentos Principais
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Sinônimo(s):
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7F3O
Número CAS:
Peso molecular:
128.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.343
p.e.
123-127 °C/760 mmHg
densidade
1.212 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
chave InChI
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
50.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cyclopentanol 99%
Sigma-Aldrich
C112208
Cyclopentanol