Key Documents
772461
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-d3-glutaric acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOC(CD3)(CH2CO2H)2
Peso molecular:
165.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C([2H])([2H])[2H])CC(O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
chave InChI
NPOAOTPXWNWTSH-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)