768103
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
95%
Sinônimo(s):
(SP-4-1)-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phenylphosphine]dichloropalladium, trans-Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium, trans-Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
260-264 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C14H23P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;;/h2*7-11H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
QNNRAWADYXIGHE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)