Documentos Principais
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
206.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
78-82 °C
grupo funcional
chloro
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
chave InChI
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)