762571
4-Methyl-d3-imidazole
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D3H3N2
Peso molecular:
85.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1=CNC=N1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
chave InChI
XLSZMDLNRCVEIJ-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?