Key Documents
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Sinônimo(s):
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
250-260 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
chave InChI
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)