About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F2N
Número CAS:
Peso molecular:
129.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462
densidade
1.242 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-2-1-3-9-4-5/h1-4,6H
chave InChI
HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)