Documentos Principais
733962
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F2N
Número CAS:
Peso molecular:
129.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
solubilidade
1.454 at 20 °C
densidade
1.204 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
chave InChI
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
41.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)