Documentos Principais
752886
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.482
densidade
1.092 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)