Documentos Principais
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
Sinônimo(s):
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4N4O
Número CAS:
Peso molecular:
100.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
178-183 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
chave InChI
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)