Documentos Principais
748420
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid
97%
Sinônimo(s):
2-diphenylphosphanylbenzenesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15O3PS
Número CAS:
Peso molecular:
342.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
255-260 °C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
chave InChI
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid can be used as a ligand precursor for the preparation of various transition metal complexes, which are employed as catalysts in the different organic transformations such as Heck reaction, regioselective allylation, hydrogenation of ketones, N-alkylation of amines, and olefin oligomerization and polymerization reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2-(Diphenylphosphino) benzenesulfonic Acid
Achard, Mathieu and Bruneau, Christian
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-5 (2001)