densidade de vapor
1.93 (vs air)
pressão de vapor
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99.6%
forma
gas
temperatura de autoignição
723 °F
Lim. expl.
9.3 %
pb
−6.3 °C (lit.)
pf
−185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-112.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)