Documentos Principais
742155
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine, (R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
140.23
Beilstein:
5376257
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
adequação da reação
reagent type: ligand
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
chave InChI
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)